Principaux documents
850355C
Avanti
16:0 PC (DPPC)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPC; PC(16:0/16:0)
25 MG
53,80 €
200 MG
84,20 €
500 MG
141,00 €
1 G
200,00 €
53,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
53,80 €
200 MG
84,20 €
500 MG
141,00 €
1 G
200,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H80NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
734.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
53,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850355C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850355C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850355C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850355C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (850355C-25mg)
25 mg/mL (850355C-1g)
25 mg/mL (850355C-200mg)
25 mg/mL (850355C-500mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
Clé InChI
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid. It the most common phospholipid in mammalian membranes.[1] It is also an important component of the mucosal layer of the colon.[2]
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Application
16:0 PC (DPPC) is suitable for use:
  • in vesicle preparation[3][4]
  • as the main phospholipid component for all ultrasound contrast agents (UCA) formulations[5]
  • as a component for microbubble preparation[6]
  • in the preparation of lipid bilayers[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylcholine (PC) functions as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to inhibit bacterial penetrance.[2] It is used to treat fat embolism. Phosphatidylcholine lowers the levels of cholesterol and triglycerides.[8]
Conditionnement
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850355C-1g)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850355C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850355C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850355C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Integration and oligomerization of Bax protein in lipid bilayers characterized by single molecule fluorescence study
Luo L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(46), 31708-31718 (2014)
The Membranes of Cells (2016)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Vibrational Responses of Bound and Nonbound Targeted Lipid-Coated Single Microbubbles
van RT, et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 64(5), 785-797 (2017)
Protein aggregation with poly (vinyl) alcohol surfactant reduces double emulsion-encapsulated mammalian cell-free expression
Ho KKY, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0174689-e0174689 (2017)