830845P
Avanti
14:0 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DMPA; PA(14:0/14:0)
About This Item
Produits recommandés
Description
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (830845P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830845P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C31H61O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(32)37-27-29(28-38-40(34,35)36)39-31(33)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h29H,3-28H2,1-2H3,(H2,34,35,36);/q;+1/p-1/t29-;/m1./s1
Clé InChI
UBSPGYHFNIKQIP-XXIQNXCHSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable