P9511
3-sn-Phosphatidic acid sodium salt from egg yolk lecithin
≥98%
Synonyme(s) :
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt, L-α-Phosphatidic acid sodium salt, PA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].OC[C@@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
Clé InChI
GEKBIENFFVFKRG-HWYNEVGZSA-L
Description générale
Application
- in the reaction mixture for CDS (cytidine triphosphate:phosphatidate cytidyltransferase) assay and reference lipid for thin layer chromatography (TLC)
- as a standard to compare the generated radiolabeled phosphatidic acid (PA)
- to examine its effects on At-Rac2–associated kinase activity
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research