840033P
Avanti
14:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DMPS; PS(14:0/14:0)
103,00 €
About This Item
103,00 €
Produits recommandés
Description
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (840033P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840033P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840033P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C34H66NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(36)42-27-30(28-43-46(40,41)44-29-31(35)34(38)39)45-33(37)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h30-31H,3-29,35H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41);/q;+1/p-1/t30-,31+;/m1./s1
Clé InChI
QSHQBWBFNCFHLO-MFABWLECSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable