700123P
Avanti
CholPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P, powder
Synonyme(s) :
cholesteryl phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (700123P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700123P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C32H58NO4P/c1-23(2)10-9-11-24(3)28-14-15-29-27-13-12-25-22-26(37-38(34,35)36-21-20-33(6,7)8)16-18-31(25,4)30(27)17-19-32(28,29)5/h12,23-24,26-30H,9-11,13-22H2,1-8H3/p+1
Clé InChI
MWEZHNCHKXEIBJ-UHFFFAOYSA-O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable