Documents
330712X
Avanti
Ceramide LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
LIPIDOMIX Mass Spec Standard, solution (1:1 dichloromethane:methanol)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Forme
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
Conditionnement
ampule of 1 × 1 mL (330712X-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
2 mL amber glass sealed ampule
Composants
The Ceramide LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of (1:1) dichloromethane:methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • C16 Ceramide (d18:1/16:0)30
  • C18 Ceramide (d18:1/18:0)15
  • C24 Ceramide (d18:1/24:0)75
  • C24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z))37.5
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 860516PC16 Ceramide (d18:1/16:0), Avanti Research - A Croda Brand 16.1μg/mLFDS
  • 860518PC18 Ceramide (d18:1/18:0), Avanti Research - A Croda Brand 8.5μg/mLFDS
  • 860524PC24 Ceramide (d18:1/24:0), Avanti Research - A Croda Brand 48.8μg/mLFDS
  • 860525PC24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z)), Avanti Research - A Croda Brand 24.3μg/mLFDS
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C