Principaux documents
900409C
Avanti
9-PAHSA
Avanti Research - A Croda Brand 900409C
Synonyme(s) :
9-(palmitoyloxy)octadecanoic acid
1 MG
87,10 €
87,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
87,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H66O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
87,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (900409C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 900409C
Concentration
1 mg/mL (900409C-1mg)
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-23-27-31-34(37)38-32(28-24-20-17-10-8-6-4-2)29-25-21-19-22-26-30-33(35)36/h32H,3-31H2,1-2H3,(H,35,36)
Clé InChI
MHQWHZLXDBVXML-UHFFFAOYSA-N
Description générale
9-(Palmitoyloxy)octadecanoic acid (9-PAHSA) is a palmitic acid ester of 9-hydroxystearic acid.[1]
Application
9-(Palmitoyloxy)octadecanoic acid or 9-PAHSA might be used as a standard to confirm the quantification of fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs) by liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS).[1][2] It has also been used to study its effect on apoptosis.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Palmitic acid and hydroxystearic acid (PAHSA) levels correlate highly with insulin sensitivity and are reduced in adipose tissue and serum of insulin-resistant humans. In adipocytes, PAHSAs signal through G-protein-coupled receptor 120 (GPR120) to enhance insulin-stimulated glucose uptake.[3] PAHSAs are fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs), which are endogenous lipids with the potential to treat diabetes and inflammation.[4]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900409C-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Thu Huong Pham et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(2) (2019-01-13)
Fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFA), diglycerides (DG) and monoacetyldiglycerides (MAcDG) are gaining interest as functional lipids in pharmaceuticals and functional food formulations for managing and treating metabolic or inflammatory diseases. Herein, we investigated whether the antler and/or
Yan-Mei Wang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 506(1), 153-160 (2018-10-21)
Browning of white adipose tissue is a novel mechanism to counteract obesity in view of its thermogenic activity. Activation of G-protein-coupled receptor 120 (GPR120) can promote the browning of white fat. 9-PAHSA, an endogenous mammalian lipid, which is acting as
Matthew J Kolar et al.
Analytical chemistry, 90(8), 5358-5365 (2018-03-27)
Fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs) are a recently discovered class of endogenous lipids with antidiabetic and anti-inflammatory activities. Interest in these lipids is due to their unique biological activites and the observation that insulin-resistant people have lower
Juan P Rodríguez et al.
Cancers, 11(4) (2019-04-25)
Hydroxy fatty acids are known to cause cell cycle arrest and apoptosis. The best studied of them, 9-hydroxystearic acid (9-HSA), induces apoptosis in cell lines by acting through mechanisms involving different targets. Using mass spectrometry-based lipidomic approaches, we show in
Matthew J Kolar et al.
Biochemistry, 55(33), 4636-4641 (2016-08-11)
A recently discovered class of endogenous mammalian lipids, branched fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs), possesses anti-diabetic and anti-inflammatory activities. Here, we identified and validated carboxyl ester lipase (CEL), a pancreatic enzyme hydrolyzing cholesteryl esters and other dietary