610025
Avanti
Membrane Support-PTFE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Membrane Support-PTFE, PTFE Internal Membrane Supports with O-rings (2)
131,00 €
About This Item
131,00 €
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Description générale
Informations légales
Pièce de rechange
Souvent commandé avec ce produit