Principaux documents
Z377619
Sigma-Aldrich
Flow-Mesh gel and membrane support
sheet size 8 1/2 in. × 11 in., pkg of 20 sheets
1 PKG
58,90 €
58,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
58,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NB.51
58,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 20 sheets
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech FM-100
Taille de la feuille
8 1/2 in. × 11 in.
Description générale
Inert perforated mesh with a high fraction of open volume, permitting free diffusion of solutions around gels. Use mesh to support gels and membranes for any solution treatment: staining/destaining, probing, incubation, etc. Supported gels and membranes will not tear or bend, and may be stacked for efficient use of time and solutions.
May be cut to size with scissors.
Informations légales
Flow-Mesh is a trademark of C.B.S. Scientific Co.