Principaux documents
610032
Avanti
Plunger Assembly (1000 μL)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Plunger Assembly, Plunger Assembly for 1000μL Hamilton Syringe
1 EA
43,70 €
43,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
43,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NB.03
43,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Description générale
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit