610001
Avanti
Forceps 316SS
Avanti Research™ - A Croda Brand 610001
Synonyme(s) :
Forceps, Membrane Forceps 316SS
74,10 €
About This Item
74,10 €
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 610001
Température de stockage
room temp