Principaux documents
610018
Avanti
O-rings for Extruder
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
O-rings for Extruder, O-rings for Mini-Extruder (2)
1 EA
11,70 €
11,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
11,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NB.17
11,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Description générale
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Actions biochimiques/physiologiques
O-rings for extruder serves to support the internal membrane[1] and prevents leakage from the filter.[2]
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Les clients ont également consulté
Small-volume extrusion apparatus for preparation of large, unilamellar vesicles
MacDonald RC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1061(2), 297-303 (1991)
Liposome Preparation for the Analysis of Lipid-Receptor Interaction and Efferocytosis
Voss OH, et al.
Current Protocols in Immunology, 120(1), 14-44 (2018)