Principaux documents
610019
Avanti
Extruder Washer-PTFE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Extruder Washer-PTFE, PTFE Washer for Extruder (1)
1 EA
20,60 €
20,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
20,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151503
Nomenclature NACRES :
NB.51
20,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Description générale
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit