Principaux documents
700185M
Avanti
18:1 Chol (D7) ester
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Synonyme(s) :
111015
1 MG
163,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
163,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H71D7O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
658.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
methylene chloride solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (700185M-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 700185M
Concentration
1 mg/mL (700185M-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
18:1 Chol (D7) ester is a deuterated derivative of cholesteryl oleate (18:1 Cholester). 18:1 Chol (D7) ester is a component of SplashLipidoMix standard from Avanti and is used as an internal standard in ultrahigh performance liquid chromatography (UHPLC)-mass spectrometry (MS) analysis for profiling cerebrospinal fluid lipids.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Cholesteryl oleate (18:1 Cholester) association with low-density lipoproteins (LDL) promotes atherosclerosis. The diet comprising monounsaturated fatty acids promotes cholesteryl ester secretion and association with lipoproteins.[2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700185M-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ane Iriondo et al.
Talanta, 195, 619-627 (2019-01-11)
The cerebrospinal fluid (CSF) lipidome is attracting increasing attention due to the importance of lipids in brain molecular signaling and their involvement in several neurological diseases. Different solvent systems have been used for the extraction of multiple lipid classes from
Chiara Degirolamo et al.
Journal of lipid research, 50 Suppl, S434-S439 (2008-11-26)
This review focuses on the relationships among dietary fat type, plasma and liver lipid, and lipoprotein metabolism and atherosclerosis. Dietary polyunsaturated fatty acids are beneficial for the prevention of coronary artery atherosclerosis. By contrast, dietary monounsaturated fatty acids appear to