791641C
Avanti
15:0-18:1-d7-PI
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
648,00 €
About This Item
648,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (791641C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL (791641C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples[3]
- as an internal standard to spike cell lysate and to quantify lipid species using fourier transform mass spectrometry (FTMS) analysis[4]
- as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)