Principaux documents
791643C
Avanti
18:1-d7 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
1 MG
230,00 €
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
230,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H45D7NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141825
Nomenclature NACRES :
NA.25
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (791643C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL (791643C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
18:1-d7 Lyso PC 1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine is a deuterated phospholipid. The lipid lysophosphatidylcholine is esterified with oleic acid. Oleic acid harbors the deuterium ions. Lysophosphatidylcholine (LPC) is derived from phosphatidylcholine by the action of enzyme phospholipase A2.[1]
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Application
18:1-d7 Lyso PC has been used:
  • as an internal standard in high performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESIMS/MS) for the lipidomics analysis of bone marrow-derived macrophages[2]
  • as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples[3]
  • as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Lysophosphatidylcholine (LPC). Elevated levels of LPC is associated with diabetes and cardiovascular diseases.[1] LPC stimulates cytokines and is implicated in allergic disease. It also elicits lysis on membranes.[5]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791643C-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Preeti Bansal et al.
Scientific reports, 6, 27430-27430 (2016-06-11)
Phospholipase A2 (sPLA2), pivotal for allergic and inflammatory response, hydrolyses phosphatidylcholine (PC) to lysophosphatidylcholine (LPC). In present study, the role of LPC in allergic airway disease manifestation was studied using mouse model. Balb/c mice were immunized using cockroach extract (CE)
Shi-Hui Law et al.
International journal of molecular sciences, 20(5) (2019-03-09)
Lysophosphatidylcholine (LPC) is increasingly recognized as a key marker/factor positively associated with cardiovascular and neurodegenerative diseases. However, findings from recent clinical lipidomic studies of LPC have been controversial. A key issue is the complexity of the enzymatic cascade involved in
Shayne A Snider et al.
The Journal of biological chemistry, 293(29), 11600-11611 (2018-06-09)
Choline is an essential nutrient that is required for synthesis of the main eukaryote phospholipid, phosphatidylcholine. Macrophages are innate immune cells that survey and respond to danger and damage signals. Although it is well-known that energy metabolism can dictate macrophage
Michael S Gardner et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1118-1119, 137-147 (2019-04-30)
Progress toward better diagnosis and treatment of lipid metabolism-related diseases requires high throughput approaches for multiplexed quantitative analysis of structurally diverse lipids, including phospholipids (PLs). This work demonstrates a simplified "one-pot" phospholipid extraction protocol, as an alternative to conventional liquid-liquid
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in