Principaux documents
850525P
Avanti
GDN
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
glyco-diosgenin (GDN)
500 MG
241,00 €
850525P-5G
2 190,00 €
241,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
241,00 €
850525P-5G
2 190,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C56H92O25
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1165.31
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.25
241,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 g (850525P-5G)
pkg of 1 × 500 mg (850525P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](OCCC(CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)CC[C@]6(
Conditionnement
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850525P-1G);30 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (850525P-5G)
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850525P-500mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable