888787D
Avanti
PAMPA Lipid Blend I
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
PAMPA Lipid Blend I, DOPC:Stearic Acid (80:20, w/w) in Dodecane with 1% Ethanol for use in PAMPA assay, dodecane
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 3 mL (888787D-150mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
50 mg/mL (888787D-150mg)
Application(s)
microbiology
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable