Principaux documents
141101C
Avanti
Brain Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Brain Polar Lipid Extract (Porcine)
100 MG
186,00 €
500 MG
571,00 €
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
186,00 €
500 MG
571,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 4 mL (141101C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (141101C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
25 mg/mL (141101C-100mg)
25 mg/mL (141101C-500mg)
Type de lipide
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Brain Extract Polar comprises phosphatidylethanolamine as major lipid component. It also contains phosphatidylserine and phosphatidylcholine. The minor components include the phosphatidic acid and phosphatidylinositol.
Brain Polar Lipid Extract is derived from the total lipid extract by precipitation with acetone followed by extraction of the acetone insoluble material with diethyl ether.
Application
Brain Extract Polar has been used as an artificial membrane solution component for permeability studies.[1] It may be used for coating donor plate during parallel artificial membrane permeability assay (PAMPA) to study blood-brain barrier penetration.[2] It may be used in liposome preparation for dynamin self-assembly assay.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Brain lipid, especially the polar fraction plays a key role in the inhibition of prion seeded amyloid formation.[4] Lipid extracts from the mammalian tissues like brain, kidney and liver are used in generating model membranes for mimicking real membranes.[5]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (141101C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (141101C-500mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Prediction of blood-brain barrier permeation of alpha-adrenergic and imidazoline receptor ligands using PAMPA technique and quantitative-structure permeability relationship analysis
Vucicevic J, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 68(10), 94-105 (2015)
Chameleon-like behavior of indolylpiperidines in complex with cholinesterases targets: Potent butyrylcholinesterase inhibitors
Chierrito TPC, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 145(10), 431-444 (2018)
Laura Campello et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 54(1), 142-159 (2020-02-07)
It is well established that oxidative stress and inflammation are common pathogenic features of retinal degenerative diseases. ITH12674 is a novel compound that induces the transcription factor Nrf2; in so doing, the molecule exhibits anti-inflammatory, and antioxidant properties, and affords
Kalirin12 interacts with dynamin
Xin X, et al.
BMC Neuroscience, 10(1), 61-61 (2009)
Irene Paterniti et al.
PloS one, 6(1), e15937-e15937 (2011-02-08)
Primary traumatic mechanical injury to the spinal cord (SCI) causes the death of a number of neurons that to date can neither be recovered nor regenerated. During the last years our group has been involved in the design, synthesis and