860061C
Avanti
Egg SM
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
16:0 SM; Hexadecanoyl Sphingomyelin; N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine; N-(hexadecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Description
Sphingomyelin (Egg, Chicken), chloroform
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (860061C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (860061C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (860061C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (860061C-25mg)
25 mg/mL (860061C-1g)
25 mg/mL (860061C-200mg)
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
Clé InChI
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Sphingomyelin and related lipids
Application
- for preparation of liposomes
- for synthesizing dihydrosphingomyelin (dhSM)
- for sphingomyelin assay
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash