181104C
Avanti
Liver Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Liver Total Lipid Extract (Bovine)
About This Item
Produits recommandés
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 4 mL (181104C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (181104C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
25 mg/mL (181104C-100mg)
25 mg/mL (181104C-500mg)
Type de lipide
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)