Principaux documents
Z254231
Sigma-Aldrich
Filter Adapter Set
seven black neoprene rubber adapters, sizes 1 through 7
Synonyme(s) :
Adapter Set, Filter Adapter Kit
1 SET
56,00 €
56,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 SET
56,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
56,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
neoprene
rubber
Fabricant/nom de marque
Aldrich
Description générale
Set of seven black neoprene rubber adapters for Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. One of each size 1 through 7. Withstands autoclaving.