Principaux documents
Z247359
Coors Buchner funnel
capacity 600 mL
1 EA
193,00 €
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
193,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
For Filter Paper Diameter (mm): 125
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66245
Hauteur
190 mm
Capacité
600 mL
Diam. de la plaque/du plateau
125 mm
Diamètre
105 mm, perforated
Description générale
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Application
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.