Principaux documents
BR462617
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 28 mm
Synonyme(s) :
Filter, Rubber gasket
10 EA
64,00 €
64,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
64,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
64,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
EPDM rubber
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 462617
Taille
28 mm
Description générale
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG