Principaux documents
Z254258
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 1
1 PKG
84,00 €
84,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
84,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
84,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
1
Conditionnement
pkg of 12 ea
H × épaisseur
21 mm × 2 mm
Fond, D.E. × D.I.
11 mm × 7 mm
D.E. de la partie supérieure × D.I.
21 mm × 17 mm
Description générale
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.