Principaux documents
Z254274
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 3
1 PKG
95,80 €
95,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
95,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
95,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
3
Conditionnement
pkg of 12 ea
H × épaisseur
25 mm × 3 mm
Fond, D.E. × D.I.
22 mm × 16 mm
D.E. de la partie supérieure × D.I.
37 mm × 31 mm
Description générale
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.