Principaux documents
W352101
Sigma-Aldrich
Propyl mercaptan
≥97%
Synonyme(s) :
1-Propanethiol, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
W352101-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
146,00 €
2 KG
206,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W352101-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
146,00 €
2 KG
206,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.16
Numéro FEMA:
3521
Beilstein:
1696860
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11816
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.071
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
2.54 (vs air)
Pression de vapeur
122 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
67-68 °C (lit.)
Pf
−113 °C (lit.)
Densité
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
onion; alliaceous
Chaîne SMILES 
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Propyl mercaptan is a volatile sulfur compound that is reported to occur in onion[1], potato[2] and wine.[3]
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Food flavors and odors, volatile sulfur compounds in potatoes.
Gumbmann MR & Burr HK.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 12(5), 404-408 (1964)
Estimation of volatile sulphur compounds in beer.
Walker MD
Journal of the Institute of Brewing, 98(4), 283-287 (1992)
Zeljko Sljivancanin et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(49), 14789-14794 (2002-12-06)
Density functional theory calculations are carried out for the adsorption of a chiral molecule, (S)- and (R)-HSCH(2)CHNH(2)CH(2)P(CH(3))(2), on a chiral surface, Au(17 11 9)(S)(). The S-enantiomer is found to bind more strongly than the R-enantiomer by 8.8 kJ/mol, evidencing that
Noelia B Luque et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(23), 14514-14521 (2011-10-06)
Periodic density functional calculations have been carried out to investigate both the thiol adsorption on Au(111) surface and the reaction mechanism for the formation of the self-assembled monolayers, taking propanethiol as a representative example. The effect of coverage and surface
M P Maidment et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 19(2), 113-123 (1999-04-24)
Hexafluorocyclobutene (HFCB) and derivatives have been used as fumigants, refrigerants and polymerization monomers. When inhaled they produce a potentially fatal pulmonary oedema similar to that induced by perfluoroisobutene (PFIB), a by-product of Teflon manufacture. This study determined the relationship between