W287806
Phenylacetic acid
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
~4 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 97 °C)
Pureté
≥99%
Point d'ébullition
265 °C (lit.)
Pf
76-78 °C (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; honey; floral; sweet
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Clé InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- The Phenylacetic Acid Catabolic Pathway Regulates Antibiotic and Oxidative Stress Responses in Acinetobacter.: This study details the phenylacetic acid catabolic pathway in Acinetobacter and its regulatory roles in antibiotic resistance and oxidative stress response, highlighting its biochemical significance (Hooppaw et al., 2022).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup