E3708
Ethanethiol
97%
Synonyme(s) :
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
8.51 psi ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
570 °F
Limite d'explosivité
18.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4306 (lit.)
Point d'ébullition
35 °C (lit.)
Densité
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Functionalized oxazolidinones by conjugated nucleophilic addition- electrophilic amination reaction.
- Ethyl phenyl sulfide by C-S coupling with iodobenzene.
- Chain transfer agent in the RAFT polymerization of N-isopropylacrylamide.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-49.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves