W387800
Bis(méthylthio)méthane
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Sulfure de truffe, Diméthylthiométhane, Formaldéhyde diméthyl mercaptal
46,00 €
About This Item
46,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
pb
147 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
garlic; green; mushroom; spicy; sulfurous
Chaîne SMILES
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, bis-(methylthio)methane, CAS Registry Number 1618-26-4 : cette évaluation de sécurité explore l'utilisation du bis(méthylthio)méthane comme ingrédient de parfums. L'étude évalue son profil toxicologique et confirme sa sécurité d'utilisation dans divers produits cosmétiques et d'hygiène corporelle (Api et al., 2021).
- Characterization of the Key Aroma Compounds in Three Truffle Varieties from China by Flavoromics Approach : Le bis(méthylthio)méthane est identifié comme composé aromatique majeur dans certaines variétés de truffes chinoises. La recherche emploie une approche de chimie des arômes pour établir les profils aromatiques, contribuant à l'amélioration des produits dérivés de la truffe (Feng et al., 2019).
- Multidimensional Gas Chromatography Coupled to Combustion-Isotope Ratio Mass Spectrometry/Quadrupole MS with a Low-Bleed Ionic Liquid Secondary Column for the Authentication of Truffles and Products Containing Truffle : cette méthode analytique utilise le bis(méthylthio)méthane comme marqueur pour authentifier les produits à base de truffes. L'étude améliore la fiabilité de la vérification des produits à base de truffe, garantissant ainsi le contrôle qualité dans l'industrie alimentaire (Sciarrone et al., 2018).
- Olfactometry Profiles and Quantitation of Volatile Sulfur Compounds of Swiss Tilsit Cheeses : le bis(méthylthio)méthane est quantifié comme un composé sulfuré clé dans le fromage suisse Tilsit. Les résultats de l'étude permettent de mieux comprendre les profils aromatiques des fromages et soutiennent le développement de produits laitiers aux arômes améliorés (Fuchsmann et al., 2015).
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup