Principaux documents
W246204
Sigma-Aldrich
Ethyl valerate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl pentanoate
W246204-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
84,30 €
9 KG
342,00 €
20 KG
577,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W246204-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
84,30 €
9 KG
342,00 €
20 KG
577,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro FEMA:
2462
Beilstein:
1744680
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
465
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.147
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
144-145 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; fruity; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Ethyl valerate is commonly used as a green apple flavor in food industry.[1][2][3]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Optimization of lipase catalyzed synthesis of ethyl valerate, a green apple flavor using response surface methodology (RSM)
Salina MR, et al.
Journal of Environmental Science & Engineering, 5(2) (2011)
Synthesis of the 'green apple ester'ethyl valerate in organic solvents by Candida rugosa lipase immobilized in MBGs in organic solvents: Effects of immobilization and reaction parameters.
Raghavendra T, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 63(1), 31-38 (2010)
Covalent immobilization of lipase onto amine functionalized polypropylene membrane and its application in green apple flavor (ethyl valerate) synthesis.
Bayramo?lu G, et al.
Process. Biochem., 46(1), 372-378 (2011)
Joachim Morrens et al.
Neuron, 106(1), 142-153 (2020-02-07)
Dopamine neurons mediate the association of conditioned stimuli (CS) with reward (unconditioned stimuli, US) by signaling the discrepancy between predicted and actual reward during the US. Some theoretical models suggest that learning is also influenced by the salience or associability