W285803
Alcool phénéthylique
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Phényléthanol, β-PEA, Alcool 2-phényléthylique, Benzyl carbinol, PEA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 58 °C)
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5317 (lit.)
Point d'ébullition
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
Pf
−27 °C (lit.)
Densité
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
honey; floral; rose
Chaîne SMILES
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
En option
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup