W230901
Citronellol
≥95%, FCC, FG
Synonyme(s) :
3,7-dimethyl-6-octenol, Elenol
48,80 €
About This Item
48,80 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pression de vapeur
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
225 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
waxy; floral; rose
Chaîne SMILES
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Clé InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- A comprehensive assessment of the cholinergic-supporting and cognitive-enhancing effects of Rosa damascena Mill. (Damask rose) essential oil on scopolamine-induced amnestic rats.: The research highlights citronellol′s role in enhancing cognitive function and supporting cholinergic systems, indicating its potential use in developing treatments for cognitive disorders (Teralı et al., 2024).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter