W256102
cis-3-Hexenal solution
50% in triacetin, stabilized
Synonyme(s) :
(Z)-3-hexenal solution
190,00 €
About This Item
190,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Contient
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Concentration
50% in triacetin
Indice de réfraction
n20/D 1.44
pb
20 °C/0.2 mmHg
Densité
0.982 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fatty; green; fruity
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC\C=C/CC=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
GXANMBISFKBPEX-ARJAWSKDSA-N
Catégories apparentées
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.0 °F
Point d'éclair (°C)
35.55 °C