Principaux documents
8.07006
Sigma-Aldrich
2-Phenylethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Phenylethanol, Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol
5 ML
30,70 €
250 ML
35,40 €
1 L
136,00 €
25 KG
1 020,00 €
30,70 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
30,70 €
250 ML
35,40 €
1 L
136,00 €
25 KG
1 020,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-456-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,70 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.08 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
2230 mg/kg LD50, oral (Rat)
300-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-11.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pb
219 °C/1013 hPa
Pf
-27 °C
Température de transition
flash point 101.5 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
  • Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.019 - 1.020
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup