Principaux documents
W256323
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexen-1-ol
greener alternative
natural, >98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Leaf alcohol
W256323-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
139,00 €
1 KG
959,00 €
4 KG
3 820,00 €
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W256323-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
139,00 €
1 KG
959,00 €
4 KG
3 820,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=CHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro FEMA:
2563
Beilstein:
1719712
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
750
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.056
Nomenclature NACRES :
NA.21
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
3.45 (vs air)
Essai
>98%
Composition
Contains EU1223/2009 restricted Limonene (sum of D, L, and DL)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pb
156-157 °C (lit.)
Densité
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
limonene (sum of D, L and DL)
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
green
Chaîne SMILES 
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Description générale
cis-3-Hexen-1-ol is one of the key volatile constituents of green leaf volatiles(GLV) that can act as an attractant to various insects.[1] It is emitted by green plants when they are physically damaged.[2][3][4]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Plant?plant signaling: ethylene synergizes volatile emission in Zea mays induced by exposure to (Z)-3-hexen-1-ol.
Ruther J & Kleier S.
Journal of Chemical Ecology, 31(9), 2217-2222 (2005)
Defensive function of herbivore-induced plant volatile emissions in nature.
Kessler A & Baldwin IT.
Science, 291(5511), 2141-2144 (2001)
David G James
Journal of chemical ecology, 31(3), 481-495 (2005-05-19)
Fifteen synthetic herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) were field-tested for attractivity to beneficial insects in two experiments conducted in an open field and a hop yard in Washington State. Eleven insect species or families showed significant attraction to 13 HIPVs. The
(Z)-3-Hexenol induces defense genes and downstream metabolites in maize.
Farag MA, et al.
Planta, 220(6), 900-909 (2005)
Damon J Crook et al.
Journal of economic entomology, 105(2), 429-437 (2012-05-23)
Field trapping assays were conducted in 2009 and 2010 throughout western Michigan, to evaluate lures for adult emerald ash borer, A. planipennis Fairmaire (Coleoptera: Buprestidae). Several ash tree volatiles were tested on purple prism traps in 2009, and a dark