F13304
4-Fluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
81-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable