Principaux documents
S787019
PENICILLAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S787019-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S787019-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H12ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.674
Numéro MDL:
178,00 €