Principaux documents
168017
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dimethylsuccinic acid
99%
1 G
90,50 €
90,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
90,50 €
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH(CH3)CH(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
C[C@@H]([C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-3(5(7)8)4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
Clé InChI
KLZYRCVPDWTZLH-ZXZARUISSA-N
Application
meso-2,3-Dimethylsuccinic acid was used in the synthesis of:
  • meso-1,4-diiodo-2,3-dimethylbutane[1]
  • selenoacetal with an erythro-configured CHMe-CHMe fragment[2]
  • erythro-4-acetoxy-2,3-dimethylbutan-1-ol [2]
  • (±)-faranal[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of (3S*, 4R*, 6E, 10Z)-3, 4, 7, 11-tetramethyltrideca-6, 10-dienal (faranal) using stereospecific 1, 4-cis-hydrogenation of conjugated double bonds.
Vasil'ev AA, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 2211-2216 (2000)
Highly selective formation of eight-membered-ring systems by oxidative cyclization with molybdenum pentachloride-an environmentally friendly and inexpensive access to 2,2'-cyclolignans.
Beate Kramer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 2981-2982 (2002-08-31)