O2136
Oleamide
≥99% (TLC), powder, sleep-inducing brain lipid
Synonyme(s) :
cis-9,10-Octadecenoamide, cis-9-Octadecenamide, Oleic acid amide
About This Item
Produits recommandés
product name
Oleamide, ≥99%
Pureté
≥99%
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
Clé InChI
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
207 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research