196312
L-Penicillamine
99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
3,3-Dimethyl-L-cysteine, 3-Mercapto-L-valine, L-(+)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid β,β-Dimethyl-L-cysteine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Penicillamine, 99%
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]24/D +61.9°, c = 0.5 in 1 M NaOH
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
206 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(S)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Clé InChI
VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the synthesis of Cu nanoclusters (CuNCs) from copper(II).
- In the preparation of ligands based onpyridine-2,6-dicarboxylic acid, which is in combination with cobalt (III) to convert acetonitrile to acetamide and benzonitrile to benzamide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable