P1101
D-Penicillamine disulfide
97%, cell analysis
Synonyme(s) :
3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutanoic acid), 3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutyric acid), 3,3′-Dithiobis-D-valine, S,S′-Bi(D-penicillamine), NSC 87505
About This Item
Produits recommandés
product name
D-Penicillamine disulfide, 97%
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]25/D −75°, c = 1 in 1 M NaOH
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
204 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
Application
- Molecules dermatomyositis activity
- Antimelanoma activity of apoptogenic carbonyl scavengers
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable