Principaux documents
480835
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylanisole
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-4-methoxytoluene
10 G
69,80 €
69,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
69,80 €
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH3)C6H3OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
69,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.565 (lit.)
pb
124-125 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
15.5 °C (lit.)
Densité
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
DHPUIKWBNXTXOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromo-4-methylanisole can be prepared via bromination of 4-methylanisole using poly(4-vinylpyridinium bromochromate).[1]
Application
2-Bromo-4-methylanisole may be used in the synthesis of:
  • 1,6-bis(2-hydroxy-5-methylphenyl)pyridine (H2mdppy)[2]
  • 1,8-dimethoxy-4-methylanthra-quinone[3]
  • ethyl 2-(2-methoxy-5-methylphenyl)-2-methyl-4-oxocyclopentanecarboxylate[4]
It may be used as starting material in the multi-step synthesis of sesquiterpene (±)-herbertenolide.[5]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Highly efficient white organic electroluminescence from a double-layer device based on a boron hydroxyphenylpyridine complex.
Liu Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(1), 182-184 (2002)
Total synthesis of (?)-herbertenolide by stereospecific formation of vicinal quaternary centers in a crystalline ketone.
Ng D, et al.
Organic Letters, 6(4), 645-647 (2004)
Poly (4-vinylpyridinium bromochromate): an efficient reagent for bromination of aromatic compounds.
Albadi J, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(2), 179-181 (2013)
Unambiguous synthesis and spectral characterization of 1,8-dihydroxy-4-methylanthraquinone.
Wang A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 80-84 (2002)
Lipase-Promoted Access to Phenolic Herbertane-Type Sesquiterpenes: (+)-1, 14-Herbertenediol, (-)-a-Herbertenol, (-)-Herbertenediol and Their Enantiomers.
Acherar S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2004(24), 5092-5099 (2004)