L265497
4-(2-(2-HYDROXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16Cl2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.289
Numéro MDL:
Produits recommandés