244651
Tin(IV) oxide
−325 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Stannic oxide
70,80 €
About This Item
70,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Densité
6.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Sn]=O
InChI
1S/2O.Sn
Clé InChI
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It can be used as astarting material to prepare niobium and zinc-doped titanium-tin-oxidesolid-solution ceramics, which are applicable in the field of electronicdevices.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable