Principaux documents
700460
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide, dispersion
<100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol
Synonyme(s) :
ITO
25 G
282,00 €
100 G
798,00 €
282,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
282,00 €
100 G
798,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
282,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
dispersion
Niveau de qualité
Composition
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Concentration
30 wt. % in isopropanol
Taille des particules
<100 nm (DLS)
pb
82 °C
Densité
1.04 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Clé InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Indium tin oxide (ITO) is a transparent conductingoxide with good optical transparency (T > 85% at 550 nm) and high electricalconductivity (ρ ∼ 10−4Ωcm). It can be used for various applications that require both opticaltransparency in the visible light region and high electrical conductivity.
Application
Indium tin oxide nanoparticles can be used tofabricate ITO thin films that are applied in the field of electroluminescentdevices, electrochromic systems, liquid crystal display electrodes, solar cells,and energy-efficient windows.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.