Principaux documents
1.07818
Supelco
Tin(IV) oxide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Tin(IV) oxide, Tin dioxide
250 G
111,00 €
25 KG
4 820,00 €
111,00 €
Date d'expédition estimée le10 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
111,00 €
25 KG
4 820,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O2Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
242-159-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
111,00 €
Date d'expédition estimée le10 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.0% trace metals basis
Forme
solid
Puissance
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Acid-soluble Iron (Fe)
≤0.05% Acid soluble lead (Pb)
≤0.4% Acid soluble matter
Perte
≤0.2% loss on ignition, 900°C
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pb
1800-1900 °C (sublimed)
Pf
1630 °C
Densité
6.95 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500‑600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Sn](=O)=O
InChI
1S/2O.Sn
Clé InChI
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • An Eco-friendly Strategy for the Synthesis of Spiro-benzimidazoquinazolinone and Spiro-benzothiazoloquinazolinone Derivatives using β-cyclodextrin as a Supramolecular Catalyst: This study employs washed silica gel as a support in the environmentally friendly synthesis of complex organic compounds, demonstrating its utility in green chemistry and drug development processes (Baranwal et al., 2023).
  • Effect of Washing Treatment on the Textural Properties and Bioactivity of Silica/Chitosan/TCP Xerogels for Bone Regeneration: Highlights the critical role of washed silica gel in enhancing the properties of biomaterials used for bone regeneration, demonstrating its potential in pharmaceutical and biomedical applications (Pérez-Moreno et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Purity (trace metals basis): ≥ 99.0 %
Acid soluble matter: ≤ 0.4 %
Acid soluble lead (Pb): ≤ 0.05 %
Acid-soluble Iron (Fe): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.2 %
Bulk density: 40 - 70 g/100 ml
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable