Documents
GF04511157
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Synonyme(s) :
W 506010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 045-111-57
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm