W304506
Terpineol
mixture of isomers, 96%, FG
Synonyme(s) :
α,α,4-trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, 2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-propanol, p-menth-1-en-8-ol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 178.1010
Pureté
96%
Forme
viscous liquid
Composition
d-terpineol, <1.0%
a-terpineol, ≥55.0%
b-terpineol, <10.0% (cis)
b-terpineol, <13.0% (trans)
g-terpineol, <23.0%
Point d'ébullition
213-218 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 1.25ml/10ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (50% ethanol)
ethanol: soluble 2.5ml/10ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
ethanol: soluble 5mL/10mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (70% Ethanol)
Densité
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
terpineol (mixture of isomers), α-terpineol
Propriétés organoleptiques
lilac; woody; floral; citrus; pine
Chaîne SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Clé InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - Information taken from reference works and the literature.
Point d'éclair (°C)
88 °C - Information taken from reference works and the literature.
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis