Documents
NISTRM8988
Oxyde de titane(IV)
NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
Synonyme(s) :
Blanc de titane, Dioxyde de titane
About This Item
Formule linéaire :
TiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171604
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
diffraction/scattering: suitable
Pf
>350 °C (lit.)
Densité
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
general analytical
Chaîne SMILES 
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Clé InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)